Learn More
Norme de spéciation de l'arsenic III (™classe Assurance/pour ICP-MS), SPEX CertiPrep™
Tous les produits SPEX Certiprep ProduitsDescription
Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
- Arsenic +3
- Étalon de spéciation
- Volume 125 ml
Certifications
ISO/CEI 17025:2005, ISO 17034:2016, ISO 9001 : 2015
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Arsenic III Speciation Standard |
| Conditionnement | Flacon poly |
| % min. CAS | 0.1, 2.0, 97.9 |
| % max. CAS | 0.1, 2.0, 97.9 |
| Technique | ICP-MS |
| Type de solution | Solution-étalon |
| Type | Étalons pour ICP/ICP-MS |
| Quantité | 125 mL |
| Qualité | Assurance |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 1000 ug/mL Arsenic (III)
- Dangers
- Cancérogénicité Catégorie 1A
- H350-Peut provoquer le cancer.
- P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
- P102-Tenir hors de portée des enfants.
- P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contain: hydrochloric acid, Arsenic from Arsenictrioxide