Learn More
Sulfure d’arsenic(III), 99,999 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15452337
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15452337 25 g 25g
15442337 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 15452337 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 045522.14
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 1303-33-9 | As2S3 | 246.02 g/mol
Arsenic(III) sulfide is used to make infrared-transmitting glass, pyrotechnics, pigments, linoleum, electrical semiconductors and photoconductors. It acts as a reducing agent and serves as a tanning agent. It is also used for depilating hides and veterinary medication. Further, it is used as an inorganic photoresist to fabricate 3-D nanostructures. In addition to this, it is used in the treatment for acute promyelocytic leukemia.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1303-33-9
Formule moléculaire As2S3
Poids moléculaire (g/mol) 246.02
Numéro MDL MFCD00003435
Clé InChI CUGMJFZCCDSABL-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC diarsenic(3+) trisulfanediide
SMILES [S--].[S--].[S--].[As+3].[As+3]
Spécification
Point d’ébullition 707°C
Nom chimique ou matériau Arsenic(III) sulfide
Point de fusion 300°C
Forme physique Poudre
Quantité 25 g
Plage de pourcentage du dosage 99.99% (Metals basis)
Densité 3.43
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 246.03