Learn More
Tellurure d’arsenic(III), 99,999 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11388848
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11388848 10 g 10g
11378848 50 g 50g
15419189 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 11388848 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 041709.09
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 12044-54-1 | As2Te3 | 532.643 g/mol
Vacuum deposition
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12044-54-1
Formule moléculaire As2Te3
Poids moléculaire (g/mol) 532.643
Numéro MDL MFCD00014167
Clé InChI GTIUFDICMGTSPM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme arsenic iii telluride, tellanylidenearsanyl tellanyl arsanetellone, arsenic tritelluride
CID PubChem 15770922
SMILES [As](=[Te])[Te][As]=[Te]
Spécification
Nom chimique ou matériau Arsenic(III) telluride
Point de fusion 381°C
Forme physique Pièces de 3 à 12 mm
Quantité 10 g
Conditionnement Flacon en plastique
Gravité spécifique 6.5
Densité 6.5
Numéro UN UN1557
Poids de la formule 532.64
Pourcentage de pureté 99.999%