Learn More
Oxyde d'arsenic (As2O3), TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Arsenic trioxide |
| CAS | 1327-53-3 |
| Quantité | 25 g |
| Formule moléculaire | As2 O3 |
| Synonyme | Arsenious trioxide, Arsenous trioxide |
| Formule InChI | InChI=1S/As2O3/c3-1-5-2-4 |
| SMILES | O=[As]O[As]=O |
| Nom IUPAC | arsénico(3+);oxígeno(2-) |
| Poids moléculaire (g/mol) | 197.84 |
| Poids de la formule | 197.8279 |