Learn More
Arsenic polycristallin en morceaux, 2-8 mm (0,08-0,3 in), Puratronic™ , 99,9999 % (sur la base des métaux), Thermo Scientific™
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Arsenic |
| Couleur | Gris |
| Forme physique | Grumeau polycristallin, 2-8 mm (0,08-0,3 po) |
| Quantité | 25 g |
| Odeur | Odorless |
| Aspect | Gray lump |
| Plage de pourcentage du dosage | 99.9999% (Metals basis) |