Learn More
Solution d’arsenic pour ICP, 1 g/l, matrice HNO3, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Code produit 12963354 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
250 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
250mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12963354 100 mL 100mL
12973354 250 mL 250mL
12983354 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 12963354 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur S 003 100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    64.30€
    58.48€ / 100mL
    Économisez 5.82€
    9% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Tous nos matériaux de référence certifiés et nos réactifs sont produits sous une norme de qualité supérieure. ISO Système de management de la qualité ISO 9001, également accrédité selon la norme ISO/IEC 17025 et accrédité selon la norme ISO/IEC 9001 ISO Guide 34.
Spécification
La solution contient HNO3
Concentration 1 g/L
Quantité 100 mL
compliance-icons
Identifiant produit
  • Single-element Standard Solution for ICP. Arsenic (As) 1000mg/l in HNO3 2%
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 1A
Mention de danger
  • H350-Peut provoquer le cancer.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .