Learn More
Norme d'arsenic : 1000 μg/g Comme dans l'huile d'hydrocarbures 75 cSt, VHG™
Code produit 17981636
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
200 g
400 g
Conditionnement:
200g
400g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17981636 400 g 400g
17900936 200 g 200g
17941606 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17981636 Fournisseur VHG Labs Code fournisseur VHGOAS1000400G
 Article restreint
Expédition estimée: 06-01-2027
VHG Labs offres ISO 17034 matériaux de référence certifiés métallo-organiques et inorganiques aqueux pour l'analyse des huiles, des carburants et des liquides de refroidissement, ainsi qu'une variété de normes certifiées pour les applications environnementales, pharmaceutiques et industrielles.
Norme d'arsenic : 1000 μg/g Comme dans l'huile d'hydrocarbures 75 cSt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Arsenic
CAS 7440-38-2
Méthodes ICP/XRF/RDE
Noms d’analytes ou de composants Arsenic
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire As
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Arsenicals, Arsenic, inorganic, Arsen
Formule InChI InChI=1S/As
SMILES [As]
Nom IUPAC arsenic
Solvent or Matrix Huile minérale à 75 cSt
Poids moléculaire (g/mol) 74.92
Quantité 400 g
Poids de la formule 74,922 g/mol