Learn More
Étalon d'arsenic, 1000μg/g dans huile de base 75, SPEX CertiPrep™
Code produit 10504653 Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
Conditionnement:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10504653 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10504653 Fournisseur SPEX Certiprep Code fournisseur ORGAS82Z
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    89.46€
    74.07€ / 50g
    Économisez 15.39€
    17% de réduction
 Article restreint
En stock
Includes
Certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025et Guide ISO/CEI34, Fiche de données de sécurité
Certifié 34Guide ISO/CEI, matériau de référence certifié NIST Traceable
Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
AnalyteConcentration
As1000 μg/g
Certifications
Agréé par A2LA pour ISO/CEI 17025 et le Guide ISO/CEI34 et certifié par UL-DQS selon ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Spécification
Nom chimique ou matériau Arsenic Oil Standard
Conditionnement Flacon en PEBD lixivié trois fois
CAS 7440-38-2, 8042-47-5
Certificat d’analyse Avec certificat d’analyse.
% min. CAS 0.1, 99.9
Concentration or Composition Notes Jusqu’à 68 éléments sont numérisés avec des valeurs trouvées pour ICP et des normes ICP-MS. La valeur trouvée des traces d’impuretés métalliques est indiquée sur le certificat d’analyse.
% max. CAS 0.1, 99.9
Formule moléculaire As
Numéro MDL MFCD00085309
À utiliser avec (équipement) AA, ICP, ICP-MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
Clé InChI RQNWIZPPADIBDY-UHFFFAOYSA-N
Type Matériel de référence certifié
SMILES [As]
Nom IUPAC arsenic
Solvent or Matrix Huile de base 75
Industry Type Essais pétrochimiques
Poids moléculaire (g/mol) 74.92
CID PubChem 5359596
Quantité 50 g
ChEBI CHEBI:27563
Qualité Huile / plasma
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Matrice  Concentration Réf.No.
Huile de base 20 1 000 μg/g ORG-AS8-2Z
Huile de base 75 5 000 μg/g ORG-AS8-4Z
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1000 ug/g Arsenic in Base Oil 75
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 1A
Mention de danger
  • H350-Peut provoquer le cancer.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: arsenic
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire