Learn More
Étalon d’arsénic pour ICP, 1000μ g/ml dans 2 % de HCl, SPEX CertiPrep™
Code produit 10090472 Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10090472 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10090472 Fournisseur SPEX Certiprep Code fournisseur PLAS12X
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    192.77€
    157.57€ / 500mL
    Économisez 35.20€
    18% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 15-01-2027
Includes
NIST Certificat d’analyse traçable accrédité conformément à la norme ISO/CEI 17025 et au Guide ISO/CEI 34, fiche de données de sécurité
Certifié Guide ISO/CEI 34, matériau de référence certifié Traceable NIST
Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
AnalyteConcentration
As1000 μg/mL
Certifications
Agréé par A2LA pour les guides ISO/CEI 17025 et ISO/CEI 34 et certifié par UL-DQS selon la norme ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Spécification
Nom chimique ou matériau Arsenic Standard
Conditionnement Flacon en PEBD lixivié trois fois
CAS 7440-38-2, 7647-01-0, 7732-18-5
Certificat d’analyse Le certificat d’analyse d’assurance rapporte jusqu’à 30 éléments au niveau ppb.
% min. CAS 1.0, 5.0, 94.0
Concentration or Composition Notes Jusqu’à 68 éléments sont numérisés avec des valeurs trouvées pour ICP et des normes ICP-MS. La valeur trouvée des traces d’impuretés métalliques est indiquée sur le certificat d’analyse.
% max. CAS 1.0, 5.0, 94.0
Formule moléculaire As
Numéro MDL MFCD00085309
Technique AA, ICP
À utiliser avec (équipement) AA, ICP, ICP-MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
Clé InChI RQNWIZPPADIBDY-UHFFFAOYSA-N
Type Matériel de référence certifié
SMILES [As]
Nom IUPAC arsenic
Solvent or Matrix 2% HCl
Poids moléculaire (g/mol) 74.92
CID PubChem 5359596
Quantité 500 mL
ChEBI CHEBI:27563
Qualité Assurance
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Matrix    Concentration    Cat. No.2-5% HNO3    1000μg/mL    PLAS2-2Y, -2T, -2X    10,000    PLAS2-3Y, -3X
2-5% HCl1000μg/mL    PLAS1-2X
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1000 µg/mL Arsenic
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 1A
Mention de danger
  • H350-Peut provoquer le cancer.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: hydrochloric acid, arsenic acid
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire