Learn More
Norme d'arsenic : As @ 10 μg/mL dans une solution de HNO3 à 2 %
Code produit 30310419
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30310419 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30310419 Fournisseur VHG Labs Code fournisseur VHGLASN100
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
VHG Labs offres ISO 17034 matériaux de référence certifiés métallo-organiques et inorganiques aqueux pour l'analyse des huiles, des carburants et des liquides de refroidissement, ainsi qu'une variété de normes certifiées pour les applications environnementales, pharmaceutiques et industrielles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Arsenic
CAS 7440-38-2
Noms d’analytes ou de composants Arsenic
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire As
Concentration 10 μg/ml
Certifications/Conformité ISO 17034
À utiliser avec (équipement) AA, ICP ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
Synonyme Arsenicals, Arsenic, inorganic, Arsen
Formule InChI InChI=1 S/As
Type de solution Solution unique
SMILES [As]
Élément As
Nom IUPAC arsenic
Solvent or Matrix Diluer HNO3
Industry Type Essais pétrochimiques
Poids moléculaire (g/mol) 74.92
Quantité 100 mL
Poids de la formule 74.922