Learn More
Solution étalon d’arsenic, pour AAS1 mg/ml comme dans 2 % de KOH, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10462581 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 ml
500 ml
Conditionnement:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10462581 500 ml 500mL
10452581 100 ml 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10462581 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 195825000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    146.00€
    136.00€ / 500mL
    Économisez 10.00€
    6% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 7440-38-2 | As | 74.92 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
pour la spectroscopie d’adsorption atomique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Arsenic standard solution
Note relative au nom 1 mg/ml As in 2% KOH
Conditionnement Flacon en plastique
CAS 7440-38-2, 1310-58-3, 7732-18-5
Densité 1.02g/mL
Forme physique Solution
Formule moléculaire As
Concentration 997 to 1003 μg/mL of As(3+) in 2% KOH (20°C)
Numéro MDL MFCD00085309
Merck Index 15, 784
Clé InChI RQNWIZPPADIBDY-UHFFFAOYSA-N
SMILES [As]
Nom IUPAC arsenic
Poids moléculaire (g/mol) 74.92
CID PubChem 5359596
Quantité 500 ml
ChEBI CHEBI:27563
Poids de la formule 74.92
Qualité SAA
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Arsenic atomic absorption standard solution
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.