Learn More
Étalon d’arsénic pour ICP/MS, qualité Claritas PPT, SPEX CertiPrep™
Code produit 11405978 Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
125 mL
Conditionnement:
125mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11405978 125 mL 125mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11405978 Fournisseur SPEX Certiprep Code fournisseur CLAS22Y
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    147.00€
    126.00€ / 125mL
    Économisez 21.00€
    14% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Includes
Certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025et Guide ISO/CEI34, Fiche de données de sécurité
Certifié 34Guide ISO/CEI, matériau de référence certifié NIST Traceable
Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
AnalyteConcentration
As1000 μg/ml
Certifications
Agréé par A2LA pour ISO/CEI 17025 et le Guide ISO/CEI34 et certifié par UL-DQS selon ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Spécification
Nom chimique ou matériau Arsenic Standard
Conditionnement Flacon en PEBD lixivié trois fois
CAS 7440-38-2, 7697-37-2, 7732-18-5
Certificat d’analyse Claritas PPT™ Le certificat d’analyse rapporte jusqu’à 68 éléments au niveau ppt.
% min. CAS 0.1, 2.0, 97.9
Concentration or Composition Notes Jusqu’à 68 éléments sont numérisés avec des valeurs trouvées pour ICP et des normes ICP-MS. La valeur trouvée des traces d’impuretés métalliques est indiquée sur le certificat d’analyse.
% max. CAS 0.1, 2.0, 97.9
Formule moléculaire As
Numéro MDL MFCD00085309
Technique ICP-MS
À utiliser avec (équipement) AA, ICP, ICP-MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
Type de solution Solution-étalon
Clé InChI RQNWIZPPADIBDY-UHFFFAOYSA-N
Type Étalons pour ICP/ICP-MS
SMILES [As]
Nom IUPAC arsenic
Solvent or Matrix 2 % HNO3
Poids moléculaire (g/mol) 74.92
CID PubChem 5359596
Quantité 125 mL
ChEBI CHEBI:27563
Qualité Trace ICP/ICP-MS
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 10,000µg/ml arsenic
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 1A
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
Conseils de prudence
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: nitric acid, arsenic
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire