Learn More
WTW™ Kits de réactif pour test de l’arsenic
Click to view available options
Plage:
0,001 à 0,100 mg/l
Description
- Pratique et économique
- Qualité garantie par AQA/CQI
- Pour de faibles concentrations et des travaux de routine avec un débit d’échantillons important dans le laboratoire
- Large plage de mesure à l’aide de cuves rectangulaires pour la détermination des concentrations à l’état de traces
Spécification
Spécification
| Analytes | Bleu de phosphore-molybdène |
| À utiliser avec (application) | Pour les eaux souterraines, l’eau de surface, l’eau potable, les eaux usées |
| À utiliser avec (équipement) | Pour photomètres PhotoLab™ S12, PhotoLab™ Spectral, Photoflex |
| Comprend | Certificats |
| Nbre de tests | 30 |
| Plage | 0,001 à 0,100 mg/l |
| Suffisant pour | 30 tests |
| Méthode de test | Photométrique |
| Type | Kit de test de réactif du phosphate (PO4) |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
- Attention
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.