Learn More
Thermo Scientific Chemicals Oxyde d’arsenic(V), 99,9 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11336978
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11336978 100 g 100g
11326978 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 11336978 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 014668.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 1303-28-2 | As2O5 | 229.838 g/mol
Arsenic(V) oxide is used in the preparation of metal arsenates. It is used for dye and printing industries. Further, it is used in wood preservatives, colored glass and metal adhesives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1303-28-2
Formule moléculaire As2O5
Poids moléculaire (g/mol) 229.838
Numéro MDL MFCD00003434
Clé InChI COHDHYZHOPQOFD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme arsenic pentoxide, arsenic v oxide, arsenic anhydride, arsenic v pentoxide, arsenic pentaoxide, arsenic oxide, diarsenic pentoxide, diarsenic pentaoxide, arsenic 5+ oxide, arsenic acid anhydride
CID PubChem 14771
SMILES O=[As](=O)O[As](=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Arsenic(V) oxide
Point de fusion 315°C (decomposition)
Forme physique Poudre maillée de -100
Quantité 100 g
Sensibilité Hygroscopic
Plage de pourcentage du dosage 99.9% (metals basis)
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Densité 4.32
Numéro UN UN1559
Merck Index 14,798
Informations sur la solubilité Soluble in water and alcohol.
Poids de la formule 229.79
Pourcentage de pureté 99.9%