missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Norme d'arsenic (V) : As+5 à 100 μg/mL dans H2O , VHG™

Code produit 17969374
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 mL
100 mL
Conditionnement:
100mL
50mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17969374 100 mL 100mL
30003092 50 mL 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 17969374 Fournisseur VHG Labs Code fournisseur VHGSPAS5W100

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

VHG Labs offres ISO 17034 matériaux de référence certifiés métallo-organiques et inorganiques aqueux pour l'analyse des huiles, des carburants et des liquides de refroidissement, ainsi qu'une variété de normes certifiées pour les applications environnementales, pharmaceutiques et industrielles.

Norme d'arsenic (V) : As+5 à 100 μg/mL dans H2O
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Nom chimique ou matériau Arsenic+5
CAS 17428-41-0
Méthodes Speciation
Noms d’analytes ou de composants Arsenic+5
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire As5+
Synonyme As5+
SMILES [As5+]
Nom IUPAC Arsenic+5
Solvent or Matrix Water
Poids moléculaire (g/mol) 74.92
Quantité 100 mL
Poids de la formule 74.92 g/mol
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.