Learn More
Thermo Scientific™ Pointes de pipettes à filtre barrière ART™ dans des racks à charnière
GREENER_CHOICE
Code produit. 10768735
Change view
Click to view available options
Volume (métrique):
10 μl
20 µl
100 µl
200 µl
300 μl
1000 μl
Modèle:
ART 10
ART 100
ART 1000XL
ART 100E
ART 20P
ART 10
ART 200
Filtre barrière ART
Ultra-micro ART 20E
Format:
Portoir à charnières
Rack
Type de pointe:
Adaptation universelle
Faible rétention
Ultra micro
missing translation for 'unitSize'
768 pièces
960 pièces
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volume (métrique) Modèle Format Type de pointe unitSize
10768735 200 µl ART 200 Portoir à charnières Faible rétention -
10217184 10 μl ART 10 Portoir à charnières Adaptation universelle 960 pièces
11942689 10 μl ART 10 Portoir à charnières Faible rétention 960 pièces
10706815 10 μl ART 10 Portoir à charnières Ultra micro 960 pièces
10032874 10 μl Ultra-micro ART 20E Portoir à charnières Faible rétention 960 pièces
10401755 20 µl ART 20P Portoir à charnières Adaptation universelle 960 pièces
10276944 20 µl ART 20P Portoir à charnières Faible rétention 960 pièces
10777385 100 µl ART 100 Portoir à charnières Adaptation universelle 960 pièces
10746625 100 µl ART 100E Portoir à charnières Adaptation universelle 960 pièces
12661480 100 µl ART 100E Portoir à charnières Faible rétention 960 pièces
10431375 200 µl ART 200 Portoir à charnières Adaptation universelle 960 pièces
15173606 300 μl Filtre barrière ART Rack Adaptation universelle 960 pièces
15193606 300 μl Filtre barrière ART Rack Faible rétention 960 pièces
10564914 1000 μl ART 1000XL Portoir à charnières Adaptation universelle 768 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 missing translation for 'options'
Artikelnummer. 10768735 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific™ missing translation for 'supplierNo' 206905HR
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Réalisez votre pipetage de façon précise et constante grâce à ces cônes de pipettes à barrière dans des racks à charnière, qui forment un joint étanche lorsqu’ils sont exposés à des contaminants potentiels. Les racks à charnière ART sont disponibles en version à faible rétention, micropointe, longueur étendue et autres styles spécifiques.
Contrairement aux pointes à filtre standard, les pointes de pipettes avec filtre barrière et portoir à charnière Thermo Scientific™ ART™ forment un joint étanche lorsqu’elles sont exposées à des contaminants potentiels. Les pointes de pipettes des inserts de recharge se clipsent de manière sécurisée au portoir à charnière respectueux de l’environnement et réutilisable. Les couvercles peuvent être soulevables ou à charnière. Le système de verrouillage empêche la contamination grâce au maintien des autres pointes stériles et offre une manipulation facile, d’une seule main. Les pointes en portoirs à charnière ART sont disponibles en version à faible rétention, micropointe, longue et autres styles spécifiques.
Caractéristiques :
  • Les racks à charnière empilables permettent de gagner de l’espace dans votre laboratoire
  • Exempt de DNases, RNases, ADN, ATP, inhibiteurs de PCR, endotoxines et pyrogènes
Recommandé dans les cas suivants :
  • Manipulation de liquides
  • Biologie moléculaire
  • PCR
  • Biotechnologie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Description MicroPoint, en rack à charnière, faible rétention
Volume (métrique) 200 µl
Filtré À filtre
Stérilité Stérile
Modèle ART 200
Longueur (impériale) 2.32 in
Longueur (métrique) 5.88 cm
Déclaration de pureté Exempts de DNases, RNases, ADN, ATP, inhibiteurs de PCR et endotoxines
Format Portoir à charnières
Type de pointe Faible rétention
À utiliser avec (équipement) Universal Fit
Gamme de produits ART
Fit for Purpose Sterile and PCR Ready
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.