Learn More
Thermo Scientific™ Pointes de pipettes ART™ à faible rétention avec barrière
Click to view available options
Volume (métrique):
10 μl
20 µl
100 µl
200 µl
1000 μl
Modèle:
ART 1000
ART 100E
ART 10F
ART 20P
ART 10
ART 10 REACH
ART 200
Type de pointe:
Faible rétention
Faible rétention, Micro Point
Conditionnement:
800 pièces
960 pièces
Fit for Purpose:
Stérile et prêt pour la PCR
Description
Choisissez les pointes de pipette à filtre barrière et à faible rétention Thermo Scientific™ ART™, qui sont spécifiquement conçus pour supprimer la rétention de l’échantillon à l’intérieur de la pointe.
- La surface interne est extrêmement hydrophobe, ce qui augmente la reproductibilité et la précision des échantillons
- Les pointes transparentes permettent de facilement voir les échantillons transparents
- Les pointes forment un joint étanche lorsqu’elles sont exposées à des contaminants potentiels
- Certifiées sans RNase, DNase, ATP, endotoxines et pyrogènes
Spécification
Spécification
| Description | Rack filtré, stérile, ART 100E |
| Volume (métrique) | 100 µl |
| Filtré | À filtre |
| Stérilité | Stérile |
| Couleur | Transparent |
| Modèle | ART 100E |
| Déclaration de pureté | Certifiée sans RNase, DNase, ATP, endotoxines et pyrogènes |
| Format | Rack |
| Type de pointe | Faible rétention, Micro Point |
| Conditionnement | Rack, 10 x 96 |
| Afficher plus |