Learn More
Thermo Scientific™ Pointes de pipettes ART™ à faible rétention avec barrière
Descripción
Choisissez les pointes de pipette à filtre barrière et à faible rétention Thermo Scientific™ ART™, qui sont spécifiquement conçus pour supprimer la rétention de l’échantillon à l’intérieur de la pointe.
- La surface interne est extrêmement hydrophobe, ce qui augmente la reproductibilité et la précision des échantillons
- Les pointes transparentes permettent de facilement voir les échantillons transparents
- Les pointes forment un joint étanche lorsqu’elles sont exposées à des contaminants potentiels
- Certifiées sans RNase, DNase, ATP, endotoxines et pyrogènes
Especificaciones
Especificaciones
| Description | Rack filtré, stérile, ART 1000 |
| Volume (métrique) | 1000 μl |
| Filtré | À filtre |
| Stérilité | Stérile |
| Couleur | Transparent |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Modèle | ART 1000 |
| Longueur (impériale) | 3.13 in |
| Longueur (métrique) | 7.9 cm |
| Déclaration de pureté | Exempts de DNases, RNases, ADN, ATP, inhibiteurs de PCR et endotoxines |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?