Learn More
Thermo Scientific™ Pointes de pipettes à filtre barrière ART™ dans rack à couvercle amovible
Description
Réalisez vos applications avec précision et régularité avec les pointes de pipettes à filtre barrière Thermo Scientific™ ART™ en rack à couvercle amovible. Les pointes de pipettes forment un joint étanche lorsqu’elles sont exposées à des contaminants potentiels, en les piégeant à l’intérieur du filtre barrière. Les pointes de pipettes à filtre barrière ART ont été conçues pour faciliter le pipetage, dans une grande variété d’applications. Les pointes Thermo Scientific™ REACH™ longues offrent un niveau supplémentaire de contrôle de la contamination.
Caractéristiques :
- Les pointes stériles sont certifiées exemptes de RNase, de DNase et de pyrogènes
- Disponibles en version stérile, non stérile et dans différents types d’emballages
- Fabrication conforme à la norme de qualité la plus exigeante du marché
Conçues pour faciliter le pipetage dans une grande variété d’applications :
Pointes longues pour éviter la contamination en empêchant la tige de la pipette de pénétrer dans le récipient de l’échantillon
Dépôt sur gel pour le chargement de gels d’acrylamide ou d’agarose
Large orifice pour ADN génomique, lignées cellulaires fragiles et autres matériaux visqueux
Protection contre les solvants pour les acides, les bases et les solvants organiques agressifs
Compatibles avec :
Les pointes de pipettesSoftFit™ permettent de réaliser des pipetages précis et cohérents à l’aide de pipettes multicanaux
Les pointes de pipettesergonomiques sont conçues pour les pipettes Gilson Pipetman™ et les pipettes Thermo Scientific™ Finnpipette™ Focus
Specifications
Specifications
| Description | Pointe à filtre barrière ART 200, rack à couvercle amovible |
| Volume (métrique) | 200 μl |
| Volume (métrique) distribué | 200 μl |
| Filtré | À filtre |
| Stérilité | Stérile |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Modèle | ART 200 |
| Longueur (impériale) | 2,32 po |
| Longueur (métrique) | 5,88 cm |
| Déclaration de pureté | Exempts de DNases, RNases, ADN, ATP, inhibiteurs de PCR et endotoxines |
| Show More |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.