Learn More
Thermo Scientific™ Pointes de pipettes longues à filtre barrière ART™ avec insert de recharge
GREENER_CHOICE
Code produit. 10492705
Change view
Click to view available options
Volume (métrique):
10 μl
1000 μl
Type de pointe:
Faible rétention
Faible rétention, Version longue
Micro Point, Faible rétention
Micro Point, Version longue
Micro Point, Version longue, Faible rétention
Conditionnement:
768 pièces
960 pièces
Code produit. Volume (métrique) Type de pointe unitSize
10492705 10 μl Micro Point, Version longue, Faible rétention -
10678135 10 μl Micro Point, Version longue 960 pièces
10328444 10 μl Micro Point, Faible rétention 960 pièces
12691290 1000 μl Faible rétention -
10144844 1000 μl Faible rétention, Version longue 768 pièces
5 options
Code produit. 10492705
Marque: Thermo Scientific™ 214005RI
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Bénéficiez de performances précises et stables avec ces pointes de pipettes, qui forment un joint étanche lorsqu’elles sont exposées à des contaminants potentiels.
Obtenez des performances précises et constantes avec les pointes de pipettes avec filtre barrière et insert de recharge Thermo Scientific™ ART™, qui constituent un joint étanche lorsqu’elles sont exposées à des contaminants. Les inserts ART sont écologiques offrant des emballages-coques individuels en plastique recyclé, conçus pour être utilisés avec les portoirs à charnières réutilisables ART et créant le système de recharge ART. Les pointes des inserts de recharge se clipsent en toute sécurité dans les portoirs à charnières pour un rechargement efficace.
Caractéristiques
  • Pointes stériles certifiées exemptes de RNase, de DNase et apyrogènes
  • Disponibles en MicroPoint, longues, faible rétention et de conception SoftFit-L™ pour une utilisation avec les pipettes Rainin™ LTS™ LiteTouch™
Recommandé dans les cas suivants :
  • Manipulation de liquides
  • Biologie moléculaire
  • PCR
  • Biotechnologie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description ART 10 REACH, avec filtre, Stérile, Recharge
Volume (métrique) 10 μl
Filtré À filtre
Stérilité Stérile
Modèle ART 10 REACH
Longueur (impériale) 1,1 in
Longueur (métrique) 4,33 cm
Déclaration de pureté Exempts de DNases, RNases, ADN, ATP, inhibiteurs de PCR et endotoxines
Format Recharge
Type de pointe Micro Point, Version longue, Faible rétention
Concept écologique Moins de ressources utilisées et moins de déchets
À utiliser avec (équipement) Universal Fit
Gamme de produits ART
Fit for Purpose Sterile & PCR Ready
Afficher plus Afficher moins
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et exclusions de garantie prévues par nos Conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration.