Learn More
Thermo Scientific™ Pointes de pipettes spécialisées à filtre barrière ART™, 200 XLG
Description
Procédez avec précision et régularité grâce aux cônes de pipette spécialisés à filtre barrière Thermo Scientific™ ART™, qui forment un joint étanche lorsqu’ils sont exposés à des contaminants potentiels, en les piégeant à l’intérieur du filtre barrière. Les pointes spécialisées à filtre barrière ART ont été conçues pour faciliter le pipetage, dans une grande variété d’applications. Les pointes Thermo Scientific™ REACH™ longues offrent un niveau supplémentaire de contrôle de la contamination.
Caractéristiques :
- Les cônes stériles sont exempts de DNase, RNase, ADN, ATP, inhibeur de PCR et endotoxine
- Disponible en portoir, avec 96 cônes par plateau (8 plateaux par boîte)
- Fabrication conforme à la norme de qualité la plus exigeante du marché
- Conçues pour faciliter le pipetage dans une grande diversité d’applications
- Grande longueur pour éviter la contamination en empêchant l’axe de la pipette de pénétrer dans le récipient contenant l’échantillon
- Taille universelle
Spécification
Spécification
| Description | ART XLG, à filtre, stérile |
| Volume (métrique) | 200 μl |
| Filtré | À filtre |
| Stérilité | Stérile |
| Modèle | ART XLG |
| Longueur (impériale) | 3.59 in |
| Longueur (métrique) | 9,12 cm |
| Déclaration de pureté | Exempts de DNases, RNases, ADN, ATP, inhibiteurs de PCR et endotoxines |
| Format | Rack |
| Type de pointe | Version longue, Orifice génomique/large |
| Afficher plus |