Learn More
Thermo Scientific™ Pointes de pipettes spécialisées à filtre barrière ART™
GREENER_CHOICE
Code produit. 10170621
Click to view available options
Volume (métrique):
180 µl
1000 μl
Conditionnement:
1000 pièces
Code produit. 10170621
Marque: Thermo Scientific™ 2159P
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Réalisez vos applications avec précision et régularité grâce à ces pointes de pipettes spécialisées, qui forment un joint étanche lorsqu’elles sont exposées à des contaminants potentiels.
Procédez avec précision et régularité grâce aux cônes de pipette spécialisés à filtre barrière Thermo Scientific™ ART™, qui forment un joint étanche lorsqu’ils sont exposés à des contaminants potentiels, en les piégeant à l’intérieur du filtre barrière. Les pointes spécialisées à filtre barrière ART ont été conçues pour faciliter le pipetage, dans une grande variété d’applications. Les pointes Thermo Scientific™ REACH™ longues offrent un niveau supplémentaire de contrôle de la contamination.
Caractéristiques :
  • Les pointes stériles sont certifiées exemptes de RNase, de DNase et de pyrogènes
  • Disponibles en version stérile, non stérile et dans différents types d’emballages
  • Fabrication conforme à la norme de qualité la plus exigeante du marché
Conçues pour faciliter le pipetage pour une grande variété d’applications :
Grande longueur pour éviter la contamination en empêchant l’axe de la pipette de pénétrer dans le récipient contenant l’échantillon
Chargement de gel pour le chargement de gel d’acrylamide ou de gel d’agarose
Large orifice génomique pour l’ADN génomique, les lignées cellulaires fragiles et autres matériaux visqueux
Protection contre les solvants pour les acides, les bases et les solvants organiques agressifs
Compatibles avec :
Les cônes de pipette SoftFit™ permettent de réaliser des pipetages précis et homogènes sur des pipeteurs multicanaux
Ergonomiques, ces cônes de pipette sont conçus pour les pipeteurs Gilson Pipetteman™ et Thermo Scientific™ Finnpipette™ Focus
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description ART XLPSterile,
Volume (métrique) 180 µl
Filtré À filtre
Stérilité Stérile
Modèle ART XLP
Longueur (impériale) 3.59 in
Longueur (métrique) 9.12 cm
Déclaration de pureté Exempts de DNases, RNases, ADN, ATP, inhibiteurs de PCR et endotoxines
Format Rack
Type de pointe Version longue
À utiliser avec (équipement) Gilson Pipetman, Thermo Scientific Finnpipette Focus
Gamme de produits ART
Fit for Purpose Sterile and PCR Ready