Learn More
Thermo Scientific™ Pointes de pipettes spécialisées à filtre barrière ART™, 200 XLG
Réalisez vos applications avec précision et régularité grâce à ces pointes de pipettes spécialisées, qui forment un joint étanche lorsqu’elles sont exposées à des contaminants potentiels.
118.00€ - 161.00€
Spécification
Filtré | Oui |
---|---|
Stérilité | Stériles |
Déclaration de pureté | DNase, RNase, ADN, ATP, inhibiteur de PCR et sans endotoxine |
Format | Portoir |
Gamme de produits | ART |
Code produit | Marque | Description | Volume (métrique) | Type de pointe | Fit for Purpose | Price | Quantity & Availability | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Description | Volume (métrique) | Type de pointe | Fit for Purpose | Price | Quantity & Availability | ||
10399360
|
Thermo Scientific™
2770 |
Rack à couvercle amovible, filtré, stérile, ART 200U | 200 µl | Ergonomique | Sterile & PCR Ready |
127.00€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10142721
|
Thermo Scientific™
2780 |
Rack à couvercle amovible, filtré, stérile, ART 50U | 50 μl | Ergonomique | Sterile & PCR Ready |
118.00€
960 pièces |
Expédition estimée: 22-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10045460
|
Thermo Scientific™
2279 |
Rack à couvercle amovible, filtré, stérile, ART 1000 | 1000 µl | Ergonomique | Stérile et prêt pour PCR |
156.00€
800 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10078950
|
Thermo Scientific™
2140 |
Rack à couvercle amovible, à filtre, stérile, ART 10 REACH | 10 µl | Long | Stérile et prêt pour PCR |
161.00€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10008970
|
Thermo Scientific™
2149 |
Rack à couvercle amovible, filtré, stérile, ART 20E | 0.5 à 20 μl | Ultra micro | Sterile & PCR Ready |
158.00€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
Procédez avec précision et régularité grâce aux cônes de pipette spécialisés à filtre barrière Thermo Scientific™ ART™, qui forment un joint étanche lorsqu’ils sont exposés à des contaminants potentiels, en les piégeant à l’intérieur du filtre barrière. Les pointes spécialisées à filtre barrière ART ont été conçues pour faciliter le pipetage, dans une grande variété d’applications. Les pointes Thermo Scientific™ REACH™ longues offrent un niveau supplémentaire de contrôle de la contamination.
Caractéristiques :
- Les pointes stériles sont certifiées exemptes de RNase, de DNase et de pyrogènes
- Disponibles en version stérile, non stérile et dans différents types d’emballages
- Fabrication conforme à la norme de qualité la plus exigeante du marché
Conçues pour faciliter le pipetage dans une grande variété d’applications :
Pointes longues pour éviter la contamination en empêchant la tige de la pipette de pénétrer dans le récipient de l’échantillon
Dépôt sur gel pour le chargement de gels d’acrylamide ou d’agarose
Large orifice pour ADN génomique, lignées cellulaires fragiles et autres matériaux visqueux
Protection contre les solvants pour les acides, les bases et les solvants organiques agressifs
Compatibles avec :
Les pointes de pipettesSoftFit™ permettent de réaliser des pipetages précis et cohérents à l’aide de pipettes multicanaux
Les pointes de pipettesergonomiques sont conçues pour les pipettes Gilson Pipetman™ et les pipettes Thermo Scientific™ Finnpipette™ Focus
Specifications
Oui | |
DNase, RNase, ADN, ATP, inhibiteur de PCR et sans endotoxine | |
ART |
Stériles | |
Portoir | |
Stérile et prêt pour PCR |
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.