Learn More
Thermo Scientific™ Pointes de pipettes ART™ SolventSafe
Description
Réalisez vos applications avec précision et régularité grâce aux pointes de pipettes spécialisées Thermo Scientific™ ART™SolventSafe qui forment un joint étanche lorsqu’elles sont exposées à des contaminants potentiels, en les piégeant à l’intérieur du filtre barrière. Les pointes ART ont été conçues pour faciliter le pipetage, dans une grande variété d’applications.
Caractéristiques :
- Les pointes stériles sont certifiées exemptes de RNase, de DNase et de pyrogènes
- Disponibles en version stérile, non stérile et dans différents types d’emballages
- Fabrication conforme à la norme de qualité la plus exigeante du marché
Conçues pour faciliter le pipetage pour une grande variété d’applications :
Cônes extra longs pour éviter la contamination en empêchant l’axe de la pipette de pénétrer dans le récipient de l’échantillon
Chargement de gel pour le chargement de gel d’acrylamide ou de gel d’agarose
Large orifice génomique pour ADN génomique, lignées cellulaires fragiles et autres matériaux visqueux
Protection contre les solvants pour les acides, les bases et les solvants organiques agressifs
Compatibles avec :
Les cônes de pipette SoftFit™ permettent de réaliser des pipetages précis et cohérents à l’aide de pipettes multicanaux
Les cônes de pipette ergonomiques sont conçus pour les pipettes Gilson Pipetteman™ et les pipettes Thermo Scientific™ Finnpipette™ Focus
Spécification
Spécification
| Description | Rack filtré, stérile, ART SolventSafe 1000E |
| Volume (métrique) | 1000 μl |
| Filtré | À filtre |
| Stérilité | Stérile |
| Modèle | ART SolventSafe 1000E |
| Longueur (impériale) | 3.47 in |
| Longueur (métrique) | 8,83 cm |
| Format | Rack |
| Type de pointe | Micro Point |
| À utiliser avec (équipement) | Universal Fit |
| Afficher plus |
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et exclusions de garantie prévues par nos Conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration.