Learn More
Thermo Scientific™ Système de recharge sans filtre ART™
GREENER_CHOICE
Code produit. 15183626
Click to view available options
Volume (métrique):
10 μl
20 μl
200 μl
300 μl
1000 μl
À utiliser avec (équipement):
Eppendorf
Universal Fit
Modèle:
ART sans filtre
Fit for Purpose:
Qualité certifiée
Stérile
Conditionnement:
560 pièces
960 pièces
Code produit. 15183626
Marque: Thermo Scientific™ undefined
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Réduisez le gaspillage, gagnez de la place sur la paillasse et dans les armoires grâce à ce système de recharge sans filtre de pointe.
Réduisez le gaspillage, gagnez de la place sur la paillasse et dans les armoires grâce au système de recharge sans filtre Thermo Scientific™ ART™ de pointe. Ce système offre une option respectueuse de l’environnement sans compromettre la stérilité.
Caractéristiques :
  • Le conditionnement des pointes à filtre barrière empilable permet aux pointes de passer à travers les trous décalés de l’insert inférieur
  • Les rails de guidage de la coque du blister permettent d’aligner les inserts de pointes correctement pour un transfert en douceur dans le rack
  • La coque externe protège les pointes de la contamination extérieure pendant le remplissage des inserts
  • L’option d’emballage des pointes réduit le volume des déchets de plastique
  • La conception rigide de l’insert assure un chargement fiable des pointes
  • Numéro de lot et description imprimés sur chaque insert
Remarque :
un rack vide est nécessaire pour les pièces -RT
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume (métrique) 1000 μl
Filtré Sans filtre
Stérilité Non stérile
Couleur Naturel
Modèle ART sans filtre
Longueur (impériale) 3,5 po
Longueur (métrique) 8,89 cm
Déclaration de pureté Sans DNase, RNase ni pyrogènes
Format Rack
Type de pointe Faible rétention
Quantité 2800/Cs.
Concept écologique Moins de ressources utilisées et moins de déchets
À utiliser avec (équipement) Universal Fit
Gamme de produits ART
Fit for Purpose Qualité certifiée
Afficher plus Afficher moins
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.