Learn More
Artémisinine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Artemisinin |
| Noms d’analytes ou de composants | Artemisinin |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule InChI | InChI=1S/C15H22O5/c1-8-4-5-11-9(2)12(16)17-13-15(11)10(8)6-7-14(3,18-13)19-20-15/h8-11,13H,4-7H2,1-3H3/t8-,9-,10+,11+,13-,14-,15-/m1/s1 |
| Type de solution | Purs, non dilués |
| Industry Type | Criminologie |
| Quantité | 100 mg |
| Poids de la formule | 282.1467 |