missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Arterolane, MedChemExpress

Code produit. 16495156
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16495156

Marque: Medchem Express HY10852

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress Arterolane is an antimalarial agent, with IC50 of both 1.1 nM against P. falciparum Ro73 and W2, respectively.

Arterolane is an antimalarial agent, with IC50 of both 1.1 nM against P. falciparum Ro73 and W2, respectively.

Spécification

Nom chimique ou matériau Arterolane
Forme physique Solid
CAS 664338-39-0
Couleur Blanc
Quantité 100 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C22H36N2O4
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Synonyme OZ 277 RBx 11160
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (254.76 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NCC(N)(C)C)C[C@H](CC1)CC[C@]21OO[C@]3(O2)[C@H]4C[C@@H]5C[C@H](C4)C[C@H]3C5
Poids moléculaire (g/mol) 392.53
Poids de la formule 392.53
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis