Learn More
Arterolane, MedChemExpress
Code produit. 16496917
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16496917
Marque: Medchem Express HY10852
MedChemExpress Arterolane is an antimalarial agent, with IC50 of both 1.1 nM against P. falciparum Ro73 and W2, respectively.
Arterolane is an antimalarial agent, with IC50 of both 1.1 nM against P. falciparum Ro73 and W2, respectively.
Spécification
Nom chimique ou matériau Arterolane
Forme physique Solid
CAS 664338-39-0
Couleur Blanc
Quantité 5 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C22H36N2O4
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Synonyme OZ 277 RBx 11160
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (254.76 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NCC(N)(C)C)C[C@H](CC1)CC[C@]21OO[C@]3(O2)[C@H]4C[C@@H]5C[C@H](C4)C[C@H]3C5
Poids moléculaire (g/mol) 392.53
Poids de la formule 392.53
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.