Learn More
Motic™ Statif à bras pour bras articulé
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Stéréomicroscope série SMZ171
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Pince de table :Maximum 75 mm d’épaisseur
- Pôle vertical :32 de dia. x 400 mml
- Pôle de mise au point :Dia. 32 mm
- Distance maximale entre le pôle et le centre optique :985 mm
- À utiliser avec les stéréomicroscopes série SMZ
Specifications
Specifications
| Type | Statif à bras articulé et pince de bureau |
| Description | Bras étendable : 985 mm |
| Diamètre (métrique) | 32 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Stéréomicroscope série SMZ171 |
| Longueur (métrique) | Pôle vertical de 400 mm |
| Épaisseur (métrique) | 75 mm |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction