Learn More
BTX™ Accessoire pour systèmes d’électroporation - Baguette de coupe pour tissus
Click to view available options
Pulse Form:
Onde carrée
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Baguettes de 7 mm et 10 mm disponibles
- Intègre une électrode de platine de forme identique
- Placée sur la chambre pour compléter l’électroporation
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (application) | Ex vivo electroporation |
| À utiliser avec (équipement) | ECM 830, ECM 2001+, Legacy ECM 2001, and Gemini X2 |
| Matériau | Platinum |
| Gamme de produits | BTX Electroporation |
| Type de produit | Baguette de coupe pour tissus |
| Tension | 100 V |
| Diamètre (impériale) | 0,39 in |
| Diamètre (métrique) | 10 mm |
| Type de champ | Positive |
| Plage de durée de l’impulsion | 10 μsec. to 100 msec. |
| Afficher plus |