Learn More
Novus Biologicals™ Arylsulfatase G/ARSG 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Tous les produits Bio Techne ProduitsSpécification
Spécification
| Quantité | 0,1 ml |
| Contenu et stockage | Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Catégorie de recherche | Lipid and Metabolism |
| Cible | Arylsulfatase G/ARSG |
| Synonyme | arylsulfatase G, EC 3.1.6, EC 3.1.6.-, EC 3.1.6.4, KIAA1001ASG |
| Symbole de gène(s) | ARSG |