Learn More
RETSCH Dispositifs de serrage AS 200 Comfort
1780.80€ - 2072.30€
Spécification
Type de produit Dispositifs de serrage
Diamètre (métrique) 100, 150, 200, 203 mm
À utiliser avec (équipement) Agitateur à tamiseuse AS 200
Quantité d’emballage 1 de chaque
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque À utiliser avec (application) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque À utiliser avec (application) Prix Quantité et disponibilité  
10379941
Voir les accessoires Afficher les documents Détails de la promotion
RETSCH
32.662.0004
Tamisage à sec
2072.30€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10330822
Voir les accessoires Afficher les documents Détails de la promotion
RETSCH
32.662.0006
Tamisage humide
1780.80€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 06-09-2024
Description
Couvercle de fixation pour tamiseuse AS
• Choisissez le couvercle à fixation rapide pour un serrage maximum et une diminution importante du niveau sonore. Tous les couvercles sont
• Les couvercles pour tamisage à sec sont munis d'un hublot plexi sauf le couvercle plat 26796
• Les couvercles pour tamisage humide sont équipés d'une buse répartissant l'eau sur la totalité de la surface du tamis. (sur demande pour tamis φ 315mm)
• Couvercle pour tamis φ 100/150/200/203mm
• Pour tamisage humide
• Inclus avec tiges de guidage et dispositif de fermeture rapide
Spécification
Spécification
Dispositifs de serrage
100, 150, 200, 203 mm
Agitateur à tamiseuse AS 200