Learn More
IKA™ Accessoire d’entonnoir de séparation AS 501.2
Tous les produits IKA Produits
Click to view available options
Capacité:
12 x 50 ml, 10 x 100 ml, 6 x 250 ml
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Dimensions (P x L x H) : 505 x 480 x 190 mm
- Capacité : 12 x 50 ml, 10 x 100 ml ou 6 x 250 ml
- Poids : 4180 g
Spécification
Spécification
| Capacité | 12 x 50 ml, 10 x 100 ml, 6 x 250 ml |
| À utiliser avec (application) | Agitation, élution, extraction, dégazage, dissolution, enrichissement |