Learn More
ASC 67131, TRC
Code produit 30179154
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30179154 500 mg 500mg
30179417 1 g 1g
30179089 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30179154 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA101260500MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 697298-57-0
Formule moléculaire C9 H22 N O4 P S2
Poids moléculaire (g/mol) 303.38
Synonyme Phosphoramidothioic acid, [2-(methylsulfonyl)ethyl]-, O-ethyl S-(1-methylpropyl) ester (9CI), ASC 67131
Nom IUPAC N-[butan-2-ylsulfanyl(ethoxy)phosphoryl]-2-methylsulfonylethanamine
SMILES CCOP(=O)(NCCS(=O)(=O)C)SC(C)CC
Spécification
Nom chimique ou matériau Fosthiazate metabolite 1 ASC-67131
Noms d’analytes ou de composants Fosthiazate metabolite 1 ASC-67131
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule InChI InChI=1S/C9H22NO4PS2/c1-5-9(3)16-15(11,14-6-2)10-7-8-17(4,12)13/h9H,5-8H2,1-4H3,(H,10,11)
Type de solution Neat
Industry Type Forensics
Quantité 500 mg
Poids de la formule 303.0728