Learn More
Novus Biologicals™ ASCIZ 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Tous les produits Bio Techne ProduitsSpécification
Spécification
| Quantité | 0,1 ml |
| Contenu et stockage | Store at -80C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Cible | ASCIZ |
| Synonyme | ASCIZ, ATM INteracting protein, ATM interactor, ATM/ATR-substrate CHK2-interacting zinc finger protein, ATM/ATR-Substrate Chk2-Interacting Zn++-finger protein, DKFZp779K1455, FLJ50270, FLJ61620, FLJ76795, KIAA0431, zinc finger protein 822, ZNF822 |
| Symbole de gène(s) | ATMIN |