Learn More
Acide ascorbique, poudre fine, calibre 200 à 325, U.S.P. - F.C.C., J.T. Baker™
Code produit 15577874 Tous les produits J.T.Baker Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
1kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
15577874 500 g Flacon poly 500g
15587874 1 kg Flacon poly 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15577874 Fournisseur Avantor J.T.Baker Code fournisseur 093707
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identifiants chimiques
CAS 50-81-7
Formule moléculaire C6H8O6
Poids moléculaire (g/mol) 176.12
Numéro MDL MFCD00064328
Clé InChI CIWBSHSKHKDKBQ-DOMZIZNONA-N
Synonyme l-ascorbic acid, ascorbic acid, vitamin c, l-ascorbate, ascorbate, ascorbicap, l +-ascorbic acid, cevitamic acid, ascoltin, hybrin
CID PubChem 54670067
ChEBI CHEBI:29073
Nom IUPAC (2R)-2-[(1S)-1,2-dihydroxyéthyl]-3,4-dihydroxy-2H-furan-5-one
SMILES OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(O)=C1O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ascorbic Acid
Dimensions de la maille 200 to 325 Mesh
Conditionnement Flacon poly
Quantité 500 g
Gravité spécifique 1L = 1.65kg
Poids de la formule 176.12
Qualité FCC / USP
Forme physique Poudre fine