Learn More
Laboratoires Anios™ Récipient Aseptanios AD
Click to view available options
Volume (métrique):
2 l
Conditionnement:
4 pièces
Description
Désinfection aéroportée :
- Formule sans risque d’inflammabilité ni d’explosivité.
- Produit prêt à l’emploi
- Solution incolore transparente
- pH à +20°C : environ 4,6
- Utilisable dans les diffuseurs AEROSEPT
- Consommation : 8 ml/m3
Spécification
Spécification
| Type de produit | Récipient Aseptanios AD |
| Composition | Solution stabilisée d’acide peracétique (± 1200 ppm) et de peroxyde d’hydrogène |
| Quantité | 4/boîte |
| Volume (métrique) | 2 l |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
- Attention
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P102-Tenir hors de portée des enfants.
- P220-Tenir/stocker à l'écart des vêtements/matières combustibles.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
- MIXTURE LIST-Contient: acetic acid, hydrogen peroxide solution,peracetic acid