Learn More
Nabertherm™ Four d’incinération
Code produit. 15571092 Tous les produits Nabertherm Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
3 l
5 l
9 l
15 l
Type:
Porte battante
Porte à guillotine
Type de contrôleur:
B410
C450
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 15571092
Marque: Nabertherm™ LV032H1TN1
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Les incinérateurs sont spécialement conçus pour l’incinération en laboratoire.Système unique d’entrée et d’évacuation de l’air permettant des échanges d’air supérieur à 6 fois par minute.L’air entrant est préchauffé pour garantir une bonne uniformité de la température.
  • Temp. max : 1100°C
  • Branchement électrique : 1-phase
  • Minutes jusqu’à la temp. max : 120
Spécification
Type de contrôleur C450
Capacité (métrique) 3 l
max. (métrique) 1100°C
Type Porte battante
Dimensions (P x l x H) intérieures 160 x 140 x 100 mm
Dimensions (L x l x H) extérieures 385 x 360 x 735 mm