Learn More
Nabertherm™ Four d’incinération
Tous les produits Nabertherm Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
3 l
5 l
9 l
15 l
Type:
Porte battante
Porte à guillotine
Type de contrôleur:
B410
C450
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Temp. max : 1100°C
- Branchement électrique : 1-phase
- Minutes jusqu’à la temp. max : 120
Spécification
Spécification
| Type de contrôleur | C450 |
| Capacité (métrique) | 3 l |
| max. (métrique) | 1100°C |
| Type | Porte battante |
| Dimensions (P x l x H) intérieures | 160 x 140 x 100 mm |
| Dimensions (L x l x H) extérieures | 385 x 360 x 735 mm |