Learn More
Nabertherm™ Four de calcination série LVT avec porte relevable
Tous les produits Nabertherm Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
3 L
5 L
9 L
15 L
Type de contrôleur:
B510
C550
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Conçu pour la calcination en laboratoire
- Température maximale : 1100°C
- Chauffage bilatéral
- Échange d’air supérieur à 6 fois par minute
- Bonne uniformité de la température grâce au préchauffage de l’air entrant
- Les seuls matériaux fibreux utilisés sont ceux qui ne sont pas classifiés comme cancérogènes, selon TRGS 905, classe 1 ou 2
- Boîtier en tôle d’acier inoxydable structuré
- Boîtier double coque pour les températures extérieures basses et stabilité élevée
- Porte relevable avec surface chaude orientée à l’opposé de l’opérateur
- Les relais d’état solide permettent à l’ensemble de fonctionner sans nuisance sonore
- Application définie dans les limites d’instructions d’utilisation
- NTLog Basique pour régulateur Nabertherm : enregistrement des données relatives aux processus avec une clé USB
Spécification
Spécification
| Type de contrôleur | C550 |
| Capacité (métrique) | 15 L |
| max. (métrique) | 1100°C |
| Type | Four |
| Modèle | Porte à guillotine |
| Dimensions (P x l x H) intérieures | 230 x 340 x 170 mm |
| Dimensions (L x l x H) extérieures | 415 x 585 x 845 mm |
| Alimentation électrique | Monophasé |
| Tension | 220/240 V |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction