Learn More
Nabertherm™ Four de calcination série LVT avec porte relevable
Code produit. 17865991 Tous les produits Nabertherm Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
3 L
5 L
9 L
15 L
Type de contrôleur:
B510
C550
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 17865991
Marque: Nabertherm™ LV035H1LN1
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Les fours de calcination offrent des plaques de chauffage en céramique avec un élément chauffant intégré qui est protégé contre les vapeurs et les éclaboussures.
  • Conçu pour la calcination en laboratoire
  • Température maximale : 1100°C
  • Chauffage bilatéral
  • Échange d’air supérieur à 6 fois par minute
  • Bonne uniformité de la température grâce au préchauffage de l’air entrant
  • Les seuls matériaux fibreux utilisés sont ceux qui ne sont pas classifiés comme cancérogènes, selon TRGS 905, classe 1 ou 2
  • Boîtier en tôle d’acier inoxydable structuré
  • Boîtier double coque pour les températures extérieures basses et stabilité élevée
  • Porte relevable avec surface chaude orientée à l’opposé de l’opérateur
  • Les relais d’état solide permettent à l’ensemble de fonctionner sans nuisance sonore
  • Application définie dans les limites d’instructions d’utilisation
  • NTLog Basique pour régulateur Nabertherm : enregistrement des données relatives aux processus avec une clé USB
Spécification
Type de contrôleur B510
Capacité (métrique) 3 L
max. (métrique) 1100°C
Type Four
Modèle Porte à guillotine
Dimensions (P x l x H) intérieures 140 x 160 x 100 mm
Dimensions (L x l x H) extérieures 360 x 385 x 735 mm
Alimentation électrique Monophasé
Tension 220/240 V