Learn More
Fisherbrand™ Papier filtre quantitatif à filtrage moyen sans cendres de qualité 13
Code produit. 11718963 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Format:
Disque
Disque plié
Diamètre (métrique):
42,5 mm
60 mm
100 mm
110 mm
125 mm
140 mm
150 mm
185 mm
Conditionnement:
100 pièces
Code produit. 11718963
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisé pour les précipités fins tels que le phosphate d’ammonium de magnésium et l’oxalate de calcium.
  • Papier filtre à pores moyens
  • Fabriqué à 100 % en fibres de linters de coton
  • Lavé avec de l’acide et nettoyé avec de l’eau déminéralisée pour obtenir une grande pureté
  • La teneur en cendres est de 0,007 %
  • Applications : Industries chimiques, agroalimentaires et analyse atmosphérique
Spécification
Description Teneur en cendres : 0,007%
Type de filtre Sans cendres
Format Disque
Matériau Linters de coton
Particle Retention 5 à 8 μm
Porosité 5 à 8 μm
Vitesse de filtration 50 s
À utiliser avec (application) Pour les fins précipités comme le phosphate d’ammonium-magnésium, l’oxalate de calcium, l’arséniate d’ammonium-magnésium, les formes plus grossières de sulfate de baryum
Qualité 13
Quantité 100/boîte
Épaisseur (métrique) 0,16 mm
Type Papier filtre quantitatif
Diamètre (métrique) 150 mm