Learn More
Thermo Scientific Chemicals Asiaticoside, +92 %
Code produit. 15812524 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. Quantité unitSize
15812524 1 g 1g
15822524 5 g 5g
2 options
Code produit. 15812524
Marque: Thermo Scientific Chemicals 461670010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 16830-15-2 | C48H78O19 | 959.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16830-15-2
Formule moléculaire C48H78O19
Poids moléculaire (g/mol) 959.13
Clé InChI WYQVAPGDARQUBT-NNUNPJGWSA-N
Nom IUPAC 6-({[3,4-dihydroxy-6-(hydroxyméthyl)-5-[(3,4,5-trihydroxy-6-méthyloxan-2-yl)oxy]oxan-2-yl]oxy}méthyl)-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl (1S,2R,4aS,6aS,6bR,9R,10S,11R,12aR,14bS)-10,11-dihydroxy-9-(hydroxyméthyl)-1,2,6a,6b,9,12a-hexaméthyl-1,2,3,4,4a,5,6,6a,6b,7,8,8a,9,10,11,12,12a,12b,13,14b-icosahydropicène-4a-carboxylate
SMILES C[C@@H]1CC[C@@]2(CC[C@]3(C)C(=CCC4[C@@]5(C)C[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@](C)(CO)C5CC[C@@]34C)[C@@H]2[C@H]1C)C(=O)OC1OC(COC2OC(CO)C(OC3OC(C)C(O)C(O)C3O)C(O)C2O)C(O)C(O)C1O
Spécification
Nom chimique ou matériau Asiaticoside
Point de fusion 230.0°C to 233.0°C
Plage de pourcentage du dosage 92.0 % min. (HPLC)
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Solubility aq. soln.: .. Other solubilities: soluble in warmed methanol
Poids de la formule 959.12