Learn More
Aspartame 1000 μg/mL dans le méthanol, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30314513
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30314513 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30314513 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA10304940ME1000
 Article restreint
Expédition estimée: 08-01-2027
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Aspartame
CAS 22839-47-0
Noms d’analytes ou de composants Aspartame
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C14 H18 N2 O5
Concentration 1 000 μg/ml
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Aspartame, Aspartylphenylalanine methyl ester, Canderel, Dipeptide sweetener, E 951, Equal, Finn, L-Aspartame, L-Aspartyl-L-3-phenylalanine methyl ester, L-Aspartyl-L-phenylalanine methyl ester, L-Aspartyl-L-phenylalanyl methyl ester, Methyl aspartylphenylalanate, NutraSweet, Pal Sweet, Palsweet Diet, Sweet dipeptide, Zero-Cal, L-alpha-Aspartyl-L-phenylalanine 2-methyl ester, N-L-alpha-Aspartyl-L-phenylalanine 1-methyl ester, 3-Amino-N-(alpha-carboxyphenethyl)succinamic acid N-methyl ester stereoisomer, L-alpha-Aspartyl-L-phenylalanine methyl ester, alpha-Aspartame, alpha-L-Aspartyl-L-phenylalanine methyl ester, alpha-Sweet
Formule InChI InChI=1S/C14H18N2O5/c1-21-14(20)11(7-9-5-3-2-4-6-9)16-13(19)10(15)8-12(17)18/h2-6,10-11H,7-8,15H2,1H3,(H,16,19)(H,17,18)/t10-,11-/m0/s1
SMILES COC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)[C@@H](N)CC(=O)O
Nom IUPAC (3S)-3-amino-4-[[(2S)-1-méthoxy-1-oxo-3-phénylpropan-2-yl]amino]-4-oxobutanoïque
Solvent or Matrix Méthanol
Poids moléculaire (g/mol) 294.3
Quantité 1 mL
Poids de la formule 294,1216 g/mol