Learn More
Gilson™ Cartouche SPE ASPEC™ Alumina-N, lit, 1 g
Les cartouches Alumina contiennent un sorbant polaire de haute qualité, utilisé de la même manière que la silice, mais avec une meilleure stabilité du pH (6 à 7,5). Le caractère neutre assure une bonne rétention des composés aromatiques, des amines aliphatiques et des composés dotés de fonctions électronégatives
Marque: Gilson™ 54350778
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Les cartouches pré-coiffées sont compatibles avec ASPEC™
- L’automatisation offre des débits constants
- Fournissez une capacité de charge, des propriétés d’élution précises et une séparation reproductible avec une faible consommation de solvants
- Cartouches disponibles non coiffées pour des extractions manuelles
Spécification
| Alumina-N | |
| 1 g | |
| Alumina-N | |
| 6 ml |
| SPE | |
| ASPEC™ | |
| Cartouche SPE | |
| Oui |