missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Astemizole, MedChemExpress

Code produit. p-200101694
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16441457

Marque: Medchem Express HY12532

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress Astemizole (R 43512), a second-generation antihistamine drug to diminish allergic symptoms with a long duration of action, is a histamine H1-receptor antagonist, with an IC50 of 4 nM. Astemizole also shows potent hERG K+ channel blocking activity with an IC50 of 0.9 nM. Astemizole has antipruritic effects.

Astemizole (R 43512), a second-generation antihistamine drug to diminish allergic symptoms with a long duration of action, is a histamine H1-receptor antagonist, with an IC50 of 4 nM. Astemizole also shows potent hERG K+ channel blocking activity with an IC50 of 0.9 nM. Astemizole has antipruritic effects.

Spécification

Nom chimique ou matériau Astemizole
CAS 68844-77-9
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C28H31FN4O
Quantité 50 mg
Synonyme R 43512
Informations sur la solubilité DMSO : 125 mg/mL (272.59 mM; Need ultrasonic)
SMILES COC1=CC=C(CCN2CCC(NC3=NC4=CC=CC=C4N3CC5=CC=C(F)C=C5)CC2)C=C1
Poids moléculaire (g/mol) 458.57
Poids de la formule 458.57
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis