Learn More
Astemizole, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Astemizole |
| Noms d’analytes ou de composants | Astemizole |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule InChI | InChI=1S/C28H31FN4O/c1-34-25-12-8-21(9-13-25)14-17-32-18-15-24(16-19-32)30-28-31-26-4-2-3-5-27(26)33(28)20-22-6-10-23(29)11-7-22/h2-13,24H,14-20H2,1H3,(H,30,31) |
| Type de solution | Neat |
| Industry Type | Forensics |
| Quantité | 50 mg |
| Poids de la formule | 458.2482 |
| Pourcentage de pureté | >95% |