Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ LMT-55 Pump Tubing, 1.016 mm, 2 stopper
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
1,02 mm
Conditionnement:
12 pièces
Description
Raccord PTFE flare avec embout à serrage
• Raccord PTFE flare à 4 x 6mm
• Raccord en PTFE combinant:
• Un embout à thermoformage pour tube PTFE
• Un embout à serrage pour tube rigide (verre )
• Raccord
• Raccord PTFE flare à 4 x 6mm
• Raccord en PTFE combinant:
• Un embout à thermoformage pour tube PTFE
• Un embout à serrage pour tube rigide (verre )
• Raccord
Spécification
Spécification
| Code couleur | Blanc/Blanc |
| Diamètre (métrique) interne | 1,02 mm |
| Matériau | Tygon R3607 |
| Épaisseur (métrique) | 0.85 mm |
| Quantité d’emballage | 12 |
| Couleur | White/White |
| Type de produit | Pump Tubing |