Learn More
Saint-Gobain Raccords d’union en T en PFA AstiPure™ série TP1
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
4 mm
5 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
Raccord flare PFA tube à tube
• Volume mort réduit pour transfert de fluides ultra-purs
• Montage et démontage aisés
• Résiste aux vibrations et variation de pression
• Pression maximale: voir tableau ci-contre
• Températured'utilisation: voir tableau ci-contre
• Raccord PFA en T
• Raccord
• Volume mort réduit pour transfert de fluides ultra-purs
• Montage et démontage aisés
• Résiste aux vibrations et variation de pression
• Pression maximale: voir tableau ci-contre
• Températured'utilisation: voir tableau ci-contre
• Raccord PFA en T
• Raccord
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) interne | 4 mm |
| Matériau | PFA |
| Longueur totale (métrique) | 62 mm |
| À utiliser avec | Pour tubulure de 4 x 6 mm de diamètre |
| Quantité d’emballage | 1 unité |
| Hauteur (métrique) | 38 mm |
| Type de produit | Raccords de la jonction en T |