Learn More
Saint-Gobain Vanne de robinet d’arrêt à 3 voies en PFA AstiPure™ série V3V
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
6 mm
8 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
Vanne PTFE à serrage
• Pression maximale: 2 bars
• Température d'utilisation: 60°C
• Vanne PTFE 3 voies en T
• Vanne
• Pression maximale: 2 bars
• Température d'utilisation: 60°C
• Vanne PTFE 3 voies en T
• Vanne
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) interne | 6 mm |
| Matériau | PFA |
| Quantité d’emballage | 1 unité |
| Type de produit | Soupape de robinet d’arrêt à 3 voies |